Få mere at vide
Hughes Udendørs selvdrænende sikkerhedsbruser med øjen-/ansigtsskyl
Artikelnummer. 17732348
Skift visning
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
17732348 Rustfrit stål
17722348 Galvaniseret stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17732348 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHDSD18SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13356.00 DKK
    8122.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 5233.03 DKK
    39% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Denne ANSI kompatibel selvdrænende sikkerhedsbruser med åben rustfrit stål øjen-/ansigtsvask, velegnet til varmt klima.
  • Denne ANSI kompatibel selvdrænende sikkerhedsbruser med åben øjen-/ansigtsvask i rustfrit stål, velegnet til varmt klima
  • Designet tillader stående vand at løbe væk fra standrøret for at sikre levering af lunkent vand
  • Monteret med fodpanel som standard
  • Ventilen er placeret direkte over vandindløbet; udluftningsrøret er monteret over dette, så stående vand kan løbe ned i jorden, hvilket forhindrer overophedning af stillestående vand fra solstråling og fjerner risikoen for yderligere skade på operatøren
  • Fås med galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Aktivering Skubbehåndtag, fodtræde
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Sikkerhedsbruser