Få mere at vide
Hughes Udendørs selvdrænende sikkerhedsbruser
Description
- Denne ANSI selvdrænende nødbruser er egnet til varme klimaer
- Designet tillader stående vand at løbe væk fra standrøret for at sikre levering af lunkent vand
- Ventilen er placeret direkte over vandindløbet; udluftningsrøret er monteret over dette, så stående vand kan løbe ned i jorden, hvilket forhindrer overophedning af stillestående vand fra solstråling og fjerner risikoen for yderligere skade på operatøren
- Fås med galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Specifications
Specifications
| Materiale | Galvaniseret stål |
| Montering | Etage |
| Produkttype | Sikkerhedsbruser |
Product Title
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?