Få mere at vide
Hughes Udendørs selvdrænende sikkerhedsbruser
Artikelnummer. 17752358
Skift visning
Materiale:
Galvaniseret stål
Rustfrit stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
17752358 Rustfrit stål
17762358 Galvaniseret stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17752358 Leverandør Hughes Leverandørnr. HSHSSD18GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9203.25 DKK
    5252.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 3950.76 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Gulvmonteret selvdrænende bruser med galvaniseret stålrør.
  • Denne ANSI selvdrænende nødbruser er egnet til varme klimaer
  • Designet tillader stående vand at løbe væk fra standrøret for at sikre levering af lunkent vand
  • Ventilen er placeret direkte over vandindløbet; udluftningsrøret er monteret over dette, så stående vand kan løbe ned i jorden, hvilket forhindrer overophedning af stillestående vand fra solstråling og fjerner risikoen for yderligere skade på operatøren
  • Fås med galvaniseret pulverlakeret blødt stål (G) eller rustfrit stål (GS) rør
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Montering Etage
Produkttype Sikkerhedsbruser