Få mere at vide
MP Biomedicals™ Ouchterlony plader
Artikelnummer. 11433966 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Designet til applikationer, der involverer antigener til stede i meget lave koncentrationer, udhældt med brøndene skåret ud
Specifikke og lavaffinitetsantisera
Type:
Ouchterlony-pladen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Type Pakningsstørrelse
11433966 Designet til applikationer, der involverer antigener til stede i meget lave koncentrationer, udhældt med brøndene skåret ud Ouchterlony-pladen Pakke med 5
11423966 Specifikke og lavaffinitetsantisera Ouchterlony-pladen Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433966 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 08642781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5195.00 DKK
    4944.48 DKK / Pakke med 5
    Spare 250.52 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Designet til specifikke, men lavaffinitetsantisera, der kræver korrekt adskilte brønde og olyethylenglycol i agarosen for optimal immunpræcipitation.
Tekniske data
Materiale Polystyren
Type Ouchterlony-pladen
Nå tælle 14
Til brug med (applikation) Designet til applikationer, der involverer antigener til stede i meget lave koncentrationer, udhældt med brøndene skåret ud
Inkluderer Agarose 1,2% og PEG 5%
Diameter (metrisk) 0.3 cm