Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ouabain
Beskrivelse
Selective Na+, K+-ATPase inhibitor. Cardiotonic agent. Also exhibits anti-MERS-CoV activity in Vero cells in vitro (IC50 = 0.08 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ouabain |
| CAS | 630-60-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C29H44O12 |
| Formel vægt | 584.66 |
| Renhed | >95% |
| Molekylvægt (g/mol) | 584.659 |