Få mere at vide
Ouabain-okthydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ouabain Octahydrate |
| CAS | 11018-89-6 |
| Molekylær formel | C29 H44 O12 . 8 H2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Ouabain, 3β-[(6-deoxy-α-l-mannopyranosyl)oxy]-1β,5,11α,14,19-pentahydroxy- 5β,14β-card-20(22)-enolide |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O12.8H2O/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31;;;;;;;;/h7,13,15-19,21-25,30-32,34-38H,3-6,8-12H2,1-2H3;8*1H2/t13-,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-;;;;;;;;/m0......../s1 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@H]4[C@H](O)C[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one; oktahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 728.77 |
| Formel vægt | 728.3678 |