Få mere at vide
Ouabain Octahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408366
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16408366 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16408366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0542
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Ouabain Octahydrate is an inhibitor of Na+/K+-ATPase, used for the treatment of congestive heart failure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ouabain Octahydrate
CAS 11018-89-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H60O20
Mængde 100 mg
Synonym Acocantherine G-Strophanthin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (171.52 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (13.72 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC[C@@]([C@](CC1)(C[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]2O)([H])[C@@H]2O)C3)O)([C@@H]3O)[C@]([C@@H](C[C@@]45C)O)([H])[C@]1([H])[C@]4(CC[C@@H]5C(CO6)=CC6=O)O.[8 H2O]
Molekylvægt (g/mol) 728.77
Formel vægt 728.77
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation