Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ouabain oktahydrat, 96%
Artikelnummer. p-3737130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10165353
Brand: Thermo Scientific Chemicals 161732500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ouabain octahydrate, CAS # 11018-89-6, (synonym: gamma-Strophanthin), is a plant-derived organic compound that inhibits the Na+/K+ ATPase pump present in all animal cell membranes. | CAS: 11018-89-6 | C29H44O12·8H2O | 728.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Ouabain octahydrat er et vandopløseligt, lysfølsomt pulver, der er stabilt ved omgivende temperaturer
• Det er et glykosid bestående af rhamnose og ouabagenin, og er afledt af de modne frø af Strophanthus gratus og barken af Acokanthera ouabaio
Ansøgninger
• Ouabain octahydrat virker ved at binde Na+/K+ ATPase-pumpen, hvilket forstyrrer dens funktion og fører til en stigning i intracellulært Na+.
• Den hæmmende virkning af ouabain octahydrat på Na+/K+ pumpen i hjerteceller gør det til et farmaceutisk kardioaktivt middel
• Ouabain octahydrat har også vist sig at inducere cytotoksiske virkninger gennem en steroid signaltransduktionsvej i laboratoriepræparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11018-89-6
Molekylær formel C29H44O12·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 728.78
MDL nummer MFCD00149240
InChI nøgle TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Synonym ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
PubChem CID 6364534
IUPAC navn 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydro xy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-on;octahydrat
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ouabain octahydrate
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Specifik rotationstilstand − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Specifik rotation − 33.00
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless
Formel vægt 728.78
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ouabain octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ouabain octahydrate