Generel beskrivelse
•Ouabain octahydrat er et vandopløseligt, lysfølsomt pulver, der er stabilt ved omgivende temperaturer
• Det er et glykosid bestående af rhamnose og ouabagenin, og er afledt af de modne frø af Strophanthus gratus og barken af Acokanthera ouabaio
Ansøgninger
• Ouabain octahydrat virker ved at binde Na+/K+ ATPase-pumpen, hvilket forstyrrer dens funktion og fører til en stigning i intracellulært Na+.
• Den hæmmende virkning af ouabain octahydrat på Na+/K+ pumpen i hjerteceller gør det til et farmaceutisk kardioaktivt middel
• Ouabain octahydrat har også vist sig at inducere cytotoksiske virkninger gennem en steroid signaltransduktionsvej i laboratoriepræparater
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ouabain octahydrate |
| Smeltepunkt | 260,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 15, V,5, 123 |
| Merck Index | 14, 6901 |
| Specifik rotationstilstand | −33,00 (20,00 °C c=1,H2O, på tørre subs.) |
| Vis mere |