Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ouabain oktahydrat, 96%
Artikelnummer. 10165353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165353 250 mg Glasflaske 250mg
10154030 1 g Glasflaske 1g
10771431 5 g Glasflaske 5g
10287353 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10165353 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 161732500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ouabain octahydrate, CAS # 11018-89-6, (synonym: gamma-Strophanthin), is a plant-derived organic compound that inhibits the Na+/K+ ATPase pump present in all animal cell membranes. | CAS: 11018-89-6 | C29H44O12·8H2O | 728.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Ouabain octahydrat er et vandopløseligt, lysfølsomt pulver, der er stabilt ved omgivende temperaturer
• Det er et glykosid bestående af rhamnose og ouabagenin, og er afledt af de modne frø af Strophanthus gratus og barken af Acokanthera ouabaio
Ansøgninger
• Ouabain octahydrat virker ved at binde Na+/K+ ATPase-pumpen, hvilket forstyrrer dens funktion og fører til en stigning i intracellulært Na+.
• Den hæmmende virkning af ouabain octahydrat på Na+/K+ pumpen i hjerteceller gør det til et farmaceutisk kardioaktivt middel
• Ouabain octahydrat har også vist sig at inducere cytotoksiske virkninger gennem en steroid signaltransduktionsvej i laboratoriepræparater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11018-89-6
Molekylær formel C29H44O12·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 728.78
MDL nummer MFCD00149240
InChI nøgle TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Synonym ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
PubChem CID 6364534
IUPAC navn 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydro xy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-on;octahydrat
SMIL CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ouabain octahydrate
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Specifik rotationstilstand − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Specifik rotation − 33.00
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless
Formel vægt 728.78
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ouabain octahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ouabain octahydrate