Få mere at vide
Ouabain-okthydrat, 95%
Beskrivelse
Ouabain, samt andre endogene digitalis-lignende forbindelser, kan nedregulere udtrykket af 14-3-3-proteiner i rottelinsen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ouabain, samt andre endogene digitalis-lignende forbindelser, kan nedregulere udtrykket af 14-3-3-proteiner i rottelinsen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Beskyt mod lys. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og velventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ouabain octahydrate |
| CAS | 11018-89-6 |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C29H60O20 |
| MDL nummer | MFCD00149240 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN1544 |
| Beilstein | 101712 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6901 |
| Vis mere |