Få mere at vide
Ouabagenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ouabagenin |
| CAS | 508-52-1 |
| Molekylær formel | C23 H34 O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ouabagenin, (1β,3β,5β,11α)-1,3,5,11,14,19-Hexahydroxycard-20(22)-enolide, 1β,3β,5,11α,14,19-Hexahydroxy-5β-card-20(22)-enolide, (-)-Ouabagenin, 1β,3β,5,11α,14,19-Hexahydroxy-5β-20(22)-cardenolide, NSC 97088, Ouabain Genin, g-Strophanthidin, 4-((1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,3,5,11,14-Pentahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)furan-2(5H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O8/c1-20-9-16(26)19-15(23(20,30)5-3-14(20)12-6-18(28)31-10-12)2-4-21(29)8-13(25)7-17(27)22(19,21)11-24/h6,13-17,19,24-27,29-30H,2-5,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16+,17+,19+,20+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12C[C@@H](O)[C@H]3[C@@H](CC[C@]4(O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]34CO)[C@@]1(O)CC[C@@H]2C5=CC(=O)OC5 |
| IUPAC navn | 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,3,5,11,14-pentahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.511 |
| Formel vægt | 438.225 |