Få mere at vide
OTUD6A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3540.00 DKK
Tekniske data
Antigen OTUD6A
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18238088
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-91497
100 μL
3540.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
OTUD6A Polyclonal specifically detects OTUD6A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
OTUD6A
Polyclonal
Rabbit
Human
DUBA2, DUBA-2, OTU domain containing 6A
OTUD6A
IgG
32 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_997203
139562
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human OTUD6A. Peptide sequence MEAEMAQKHRQELEKFQDDSSIESVVEDLAKMNLENRPPRSSKAHRKRER.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater