Få mere at vide
OTS514, MedChemExpress
Beskrivelse
OTS514 is a highly potent TOPK inhibitor with an IC50 of 2.6 nM. OTS514 strongly suppresses the growth of TOPK-positive cancer cells. OTS514 induces cell cycle arrest and apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | OTS514 |
| CAS | 1338540-63-8 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H20N2O2S |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (274.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C(C3=CC=C([C@@H](C)CN)C=C3)=C(O)C=C2C)C4=C1SC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.46 |
| Formel vægt | 364.46 |
| Vis mere |