Få mere at vide
uvex OTG Plus Planet Clear SV EXC overspecs, antracit/jade
Artikelnummer. 31751169 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751169 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751169 Leverandør uvex Leverandørnr. 9139295
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1302.08 DKK
    1177.53 DKK / Pakke med 8
    Spare 124.55 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver optimal beskyttelse og høj kompatibilitet med briller med styrke, med et stort glas for fremragende synlighed og komfort.
  • Moderne uvex OTG plus overspecs designet til brillebrugere med styrke og har en ekstremt stor, flad linse, der giver fremragende udsyn og tilstrækkelig plads til komfortabelt at bære selv store briller under.
  • uvex Protecting Planet Design med en linse lavet af massebalanceret polycarbonat, en ramme delvist fremstillet af biobaserede og genbrugte materialer, plastfri emballage, 100% genanvendelig konstruktion og helt metalfrit design.
  • Innovativ ramme med flere hældningsjusteringspunkter, der muliggør et højt niveau af individuel tilpasning for at sikre en sikker pasform til alle ansigtsformer og hovedbredde.
  • Ergonomisk formede, flade fleksible sidearme med bløde ørepropper giver en komfortabel og sikker pasform uden trykpunkter, selv under længere tids brug af det.
  • Anatomisk designet næsestykke sikrer komfort hele dagen og optimal kompatibilitet med åndedrætsværn.
  • Certificeret i henhold til EN ISO 16321-1 til personlig øjen- og ansigtsbeskyttelse i industrielle miljøer, herunder UV-beskyttelsesfiltrering.
  • Robust polycarbonatlinse med dokumenteret uvex supravision-belægningsteknologi, der giver permanent anti-dug og ridsesikring.
  • UV400-beskyttelse, der giver 100% beskyttelse mod farlig ultraviolet stråling op til 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Overglas
Ramme farve Grøn
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Justerbare tinder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres