Få mere at vide
uvex OTG Plus klare SV SAP overspecs, sort
Artikelnummer. 31751175 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751175 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751175 Leverandør uvex Leverandørnr. 9139065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.11 DKK
    123.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.21 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Designet til at give pålidelig beskyttelse og sidde komfortabelt over briller med styrke.
  • Designet som overspecs, der komfortabelt passer over moderne briller med styrke, med en stor, flad klar SV SAPP polycarbonat-linse, der giver fremragende synlighed og pålidelig UV400 øjenbeskyttelse; certificeret til EN ISO 16321-1 til industriel brug og metalfri konstruktion for letvægtskomfort.
  • Ergonomisk sort ramme med innovative justeringspunkter med flere hældninger og flade, fleksible sidearme med bløde ørepropper for sikker, trykfri pasform på forskellige ansigtsformer og hovedbredde.
  • Anatomisk formet næsestykke skræddersyet til hel brug og optimal kompatibilitet med åndedrætsværn, plus uvex supravision-belægning for forbedret ridsebestandighed og holdbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Produkttype Overglas
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Justerbare tinder
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres