Få mere at vide
Otenaproxesul, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446626
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16446626 100 mg
16442417 50 mg
16416298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16446626 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15028
MedChemExpress Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Otenaproxesul (ATB-346), an orally active non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), inhibits cyclooxygenase-1 and 2 (COX-1 and 2). Otenaproxesul possesses antiinflammatory and antinociceptive activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Otenaproxesul
CAS 1226895-20-0
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19NO3S
Mængde 100 mg
Synonym ATB-346
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 51.6 mg/mL (141.20 mM)
SMIL COC1=CC=C(C=C(C(C)C(OC2=CC=C(C(N)=S)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 365.45
Formel vægt 365.45
Procent renhed 98.35%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation