Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Fodpumpe lavet af PVDF
Artikelnummer. 10027580
Skift visning
Flowhastighed:
20 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
10027580 20 l/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 10027580 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 50004016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for fjernelse af resterende væske med denne fodpumpe. OTAL™ Fodpumper har leveringsrør lavet af PVDF, ideelle til syrer og baser. Teleskopisk dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved isætning af fodpumpen.
  • Enkel håndtering: Begge hænder forbliver fri til påfyldning
  • Fodpumpe kan bruges med forskellige beholdere
  • Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
  • Med universalpropp af blød PVC, til beholderåbninger på 30 til 70 mm dia.
  • Med sine specielle materialeegenskaber har PVDF en endnu bedre kemisk resistens end polypropylen
  • Modstandsdygtig over for klorblegemiddel
  • Ikke til stærkt oxiderende syrer og baser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 20 l/min.
Inkluderer Universalprop af PVC, til beholderåbninger på 30 mm til 70 mm dia.
Til brug med Industriel prøvehåndtering af syrer og alkalier, ikke til stærkt oxiderende syrer og alkalier
Modstandsegenskaber Klorblegemiddel
Materiale PVDF