Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Fodpumpe med slange og stophane
:
Flowhastighed: 12L/min; Rørdiameter: 12 mm; Nedsænkningsdybde: 70 mm
Beskrivelse
- Enkel håndtering
- Begge hænder forbliver fri til påfyldning
- Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
- Med universalpropp af blød PVC, til beholderåbninger på 30 til 70 mmØ
- Med slange og vandhane
- Leveringsrør lavet af PP
- 1,5m afgangsslange lavet af PVC
- Med stophane af PP/PE
- Teleskopisk dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved isætning af fodpumpen
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 12 l/min. |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | Opbevaringstromle |
| Materiale | Polypropylen, Polypropylen, PVC, Polyethylen |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Fodpumpe |