Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Engangshåndpumpe
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
14 l/min.
Beskrivelse
- Der er en fare med genanvendelige pumper, at væsken, der overføres, bliver forurenet af pumpen, især hvis pumpen bruges til forskellige medier eller beholdere, og den ikke er ordentligt rengjort før skiftet
- En pladsbesparende beholderpumpe er specielt designet til engangsbrug og eliminerer derved helt tidskrævende og omkostningsintensiv rengøring samt kontaminering
- Væskeoverførselspumpens tilførselsrør er lavet af et enkelt stykke og kan nemt afkortes til den respektive beholderhøjde ved hjælp af den medfølgende kniv. Dette giver maksimal fleksibilitet og garanterer god tømning af små resterende mængder fra beholderen
- Udløbet af leveringsrøret kan også forkortes, hvis det er nødvendigt
- Engangspumpen er ideel, når særlig renhed er vigtig, eller hvis rengøring er vanskelig eller slet ikke mulig
- Engangsleveringsrør lavet af PE, kan genbestilles i pakke med 10 stk
- Med universalprop lavet af blød PVC, til beholdere med en diameter på 30 til 70 mm
- Leveringsomfang: Pumpekugle, universalprop, fræser og 10 engangsleveringsrør
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Engangsbrug |
| Oversigt | Engangspumpe |
| Flowhastighed | 14 l/min. |
| Inkluderer | Pumpekugle, universalprop, fræser og 10 engangsleveringsrør |
| Pumpens rørlængde | 90 cm (35,43 tommer) |
| Modstandsegenskaber | Instrumentet er velegnet til påfyldning af tynde til lavviskose væsker op til 500 mPas. |
| Type | Beholder pumpe |
| Tromleåbningsdiameter | 30 til 70 mm (1,18 til 2,76 tommer) |
| Certificeringer/compliance | Materialecertifikat og fødevarecertifikat |
| Temperatur (engelsk) Min | 32 °F |
| Vis mere |