Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Engangs fodpumpe
Artikelnummer. 16565200 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
14 l/min.
Artikelnummer. Flowhastighed
16565200 14 l/min.
1 options
Artikelnummer. 16565200 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 50008012
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
OTAL™ pumpe med engangsleveringsrør er til engangsbrug.
  • Der er en fare med genanvendelige pumper, at væsken, der overføres, bliver forurenet af pumpen, især hvis pumpen bruges til forskellige medier eller beholdere, og den ikke er ordentligt rengjort før skiftet
  • En pladsbesparende beholderpumpe er specielt designet til engangsbrug og eliminerer derved helt tidskrævende og omkostningsintensiv rengøring samt kontaminering
  • Væskeoverførselspumpens tilførselsrør er lavet af et enkelt stykke og kan nemt afkortes til den respektive beholderhøjde ved hjælp af den medfølgende kniv. Dette giver maksimal fleksibilitet og garanterer god tømning af små resterende mængder fra beholderen
  • Udløbet af leveringsrøret kan også forkortes, hvis det er nødvendigt
  • Engangspumpen er ideel, når særlig renhed er vigtig, eller hvis rengøring er vanskelig eller slet ikke mulig
  • Engangsleveringsrør lavet af PE, kan genbestilles i pakke med 10 stk
  • Med universalprop lavet af blød PVC, til beholdere med en diameter på 30 til 70 mm
  • Leveringsomfang: Pumpekugle, universalprop, fræser og 10 engangsleveringsrør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Engangsbrug
Oversigt Engangspumpe
Flowhastighed 14 l/min.
Inkluderer Pumpekugle, universalprop, fræser og 10 engangsleveringsrør
Pumpens rørlængde 90 cm (35,43 tommer)
Modstandsegenskaber Instrumentet er velegnet til påfyldning af tynde til lavviskose væsker op til 500 mPas.
Tromleåbningsdiameter 30 til 70 mm (1,18 til 2,76 tommer)
Certificeringer/compliance Materialecertifikat og fødevarecertifikat
Temperatur (engelsk) Min 32 °F
Temperatur (metrisk) Min. 0 °C
Temperatur (engelsk) Max. 104 °F
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Materiale Polyethylen, PVC
Produkttype Beholder pumpe