Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Batteri-Pumpe
Shop alle Bürkle produkter
Flowhastighed:
5 l/min.
Beskrivelse
Det teleskopiske dykrør tilpasser sig selv til beholderens højde ved indsættelse. OTAL fodpumper med udløbsrør af PP, modstandsdygtige over for svage syrer, baser og rengøringsmidler.
- Enkel håndtering: begge hænder forbliver fri til påfyldning
- Meget god pumpekapacitet på grund af stor volumen fodbælge
- Med universalpropper lavet af blød PVC, til beholderåbninger på 30-70 mm diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Batteri pumpe |
| Flowhastighed | 5 l/min. |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | Rørdiameter: 12 mm |
| Pumpens rørlængde | 70 cm |
| Tromleåbningsdiameter | 30 - 70 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |