Få mere at vide
Buerkle™ OTAL™ Manuel betjening af batteripumpen
Artikelnummer. 31188881 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, PVC
Artikelnummer. Materiale
31188881 Polypropylen, PVC
1 options
Artikelnummer. 31188881 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 50057000
Forventet forsendelse: 09-11-2026
I modsætning til konventionelle pumper er der ikke behov for at placere eller holde beholderen under udløbsbøjningen. I stedet kan den fleksible 1,5 m lange slange blot placeres på beholderen.
  • Håndpumpe med slange, stophane og doseringsdyse
  • Kompakt universalpumpe med nem betjening
  • Universalstik tillader brug med alle almindelige beholdere fra 30-70 mm åbningsdiameter
  • 1,5 m udløbsslange, stophane og dyse for nem håndtering
  • Ideel til at fylde batterier op
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flowhastighed 5 L/min.
Åbningsstørrelse (metrisk) 30 til 70 mm
Pumpens rørlængde 39 til 70 cm
Modstandsegenskaber Alkalier, vaskemiddel, svag syre
Materiale Polypropylen, PVC
Produkttype Håndpumpe