Få mere at vide
(-)-OSU, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-OSU |
| CAS | 146798-66-5 |
| Molekylær formel | C15 H23 N O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (-)-OSU 6162 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMIL | CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | (3S)-3-(3-methylsulfonylphenyl)-1-propylpiperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.41 |
| Formel vægt | 281.1449 |