Få mere at vide
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. 10203651 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Omtrentlig konstant unitSize
10203651 0,1 Hver
1 options
Artikelnummer. 10203651 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285404047
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd.
  • Kalibreret, med ringmærker, med konstant, til manuel måling
  • Ideel til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter, minimale målestof og/eller skyllemiddelmængder og høj- eller lavtemperaturmålinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Ostwald viskosimeter
Viskositetsområde 10 cSt
Oversigt 0,7 mm diameter
Omtrentlig konstant 0,1
Inkluderer Ringmærker
Materiale Glas
Længde (metrisk) 220 mm
Volumen (metrisk) 3 mL