Få mere at vide
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. p-8014072 Shop alle SI Analytics produkter
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,03 tusind
Størrelse:
0,4 mm diameter
0,5 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10693181
Brand: SI Analytics™ 285404014
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ostwald Viscometer inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Med ringmærker
  • Uden konstanter
  • Til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 3mL
  • Samlet længde på 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Inkluderer Ringmærke
Til brug med (applikation) Til manuelle målinger
Størrelse 0,4 mm diameter
Volumen (metrisk) 3 mL