Få mere at vide
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Artikelnummer. 10693181 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,01 tusind
0,03 tusind
Størrelse:
0,4 mm diameter
0,5 mm diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Størrelse Pakningsstørrelse
10693181 0,01 tusind 0,4 mm diameter Hver
10489342 0,03 tusind 0,5 mm diameter Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693181 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285404014
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ostwald Viscometer inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Med ringmærker
  • Uden konstanter
  • Til manuelle målinger
  • Fyldningsmængde på 3mL
  • Samlet længde på 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Omtrentlig konstant 0,01 tusind
Inkluderer Ringmærke
Til brug med (applikation) Til manuelle målinger
Størrelse 0,4 mm diameter
Volumen (metrisk) 3 mL