Beskrivelse
- Velegnet til manuel måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Med ringmærker
- Uden konstanter
- Til manuelle målinger
- Fyldningsmængde på 3mL
- Samlet længde på 220 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Omtrentlig konstant | 0,03 tusind |
| Inkluderer | Ringmærke |
| Til brug med (applikation) | Til manuelle målinger |
| Størrelse | 0,5 mm diameter |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |