Få mere at vide
Ostruthin Imperatorin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ostruthin Imperatorin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+ |
| Formel vægt | 298.1569 |