Få mere at vide
Novus Biologicals™ Osteoadherin/OSAD/OMD 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18310669 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18310669 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18310669 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00004958T03
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Osteoadherin/OSAD/OMD
Synonym Keratan sulfate proteoglycan osteomodulin, KSPG osteomodulin, OSAD, Osteoadherin, osteoadherin proteoglycan, osteomodulin, SLRR2Costeoadherin
Gen symbol OMD