missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

OSS_128167, MedChemExpress

Artikelnummer. 16480487
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480487 50 mg 50mg
16456837 5 mg -
16444138 10 mg 10mg
16435106 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16480487 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107454

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress OSS_128167 is a potent selective sirtuin 6 (SIRT6) inhibitor with IC50s of 89 μM, 1578 μM and 751 μM for SIRT6, SIRT1 and SIRT2, respectively. OSS_128167 has anti-HBV activity that inhibits HBV transcription and replication. OSS_128167 has anti-acncer, anti-inflammation and anti-viral effects.

OSS_128167 is a potent selective sirtuin 6 (SIRT6) inhibitor with IC50s of 89 μM, 1578 μM and 751 μM for SIRT6, SIRT1 and SIRT2, respectively. OSS_128167 has anti-HBV activity that inhibits HBV transcription and replication. OSS_128167 has anti-acncer, anti-inflammation and anti-viral effects.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale OSS_128167
Fysisk form Solid
CAS 887686-02-4
Farve Tan
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H14N2O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 103.3 mg/mL (281.99 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CC(NC(C2=CC=CO2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(O)=O)=C(O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 366.32
Formel vægt 366.32
Procent renhed 98.06%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.