Få mere at vide
Osmundacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osmundacetone |
| CAS | 37079-84-8 |
| Molekylær formel | C10H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3-buten-2-one, 3,4-Dihydroxybenzalacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)2-3-8-4-5-9(12)10(13)6-8/h2-6,12-13H,1H3/b3-2+ |
| SMIL | CC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | (E)-4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |