Få mere at vide
Osmolalitetsstandard 900 mOsm/Kg, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13385674 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
12 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
12 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13385674 12 x 5 ml 12 ampuller
1 options
Artikelnummer. 13385674 Leverandør Reagecon Leverandørnr. REOSM900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    857.12 DKK / Pakke med 12
    Spare 197.88 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at kalibrere, kontrollere eller validere alle typer osmometre.
  • Osmolalitetsreferencestandard, Osmolalitetsreferencemateriale.
  • Osmolalitetsresultaterne er rapporteret i milliOsmol pr. kilogram vand (mOsm/kg H 2 O forkortet til mOsm/kg til rutinemæssig brug).
  • Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Europa, USA og Chinese Pharmacopoeia retningslinjer, hvor det er relevant.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref 264T).
  • Udarbejdet gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af Reagecon ingeniører, der bruger OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref:265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • De certificerede værdier for hver standard verificeres ved hjælp af et højtydende osmometer kalibreret med referencematerialer af høj kvalitet.
Tekniske data
Emballage Amber glas ampul
Fysisk form Væske
Koncentration 900 mOsm/Kg
Teknik Kalibrering af osmometeret
Mængde 12 x 5 ml