Få mere at vide
Osmolalitetsstandard 500 mOsm/Kg, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13355674 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
12 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
12 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13355674 12 x 5 ml 12 ampuller
1 options
Artikelnummer. 13355674 Leverandør Reagecon Leverandørnr. REOSM500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1049.27 DKK
    857.12 DKK / Pakke med 12
    Spare 192.15 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at kalibrere, kontrollere eller validere alle typer osmometre.
  • Osmolalitetsreferencestandard, Osmolalitetsreferencemateriale.
  • Osmolalitetsresultaterne er rapporteret i milliOsmol pr. kilogram vand (mOsm/kg H 2 O forkortet til mOsm/kg til rutinemæssig brug).
  • Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Europa, USA og Chinese Pharmacopoeia retningslinjer, hvor det er relevant.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref 264T).
  • Udarbejdet gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af Reagecon ingeniører, der bruger OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref:265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • De certificerede værdier for hver standard verificeres ved hjælp af et højtydende osmometer kalibreret med referencematerialer af høj kvalitet.
Tekniske data
Emballage Amber glas ampul
Fysisk form Væske
Koncentration 500 mOsm/Kg
Teknik Kalibrering af osmometeret
Mængde 12 x 5 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.