Få mere at vide
Osmolalitetsstandard 3000 mOsm/Kg, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13315684 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
12 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
12 ampuller
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13315684 12 x 5 ml 12 ampuller
1 options
Artikelnummer. 13315684 Leverandør Reagecon Leverandørnr. REOSM3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1945.00 DKK
    857.12 DKK / Pakke med 12
    Spare 1087.88 DKK
    55% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at kalibrere, kontrollere eller validere alle typer osmometre.
  • Osmolalitetsreferencestandard, Osmolalitetsreferencemateriale.
  • Osmolalitetsresultaterne er rapporteret i milliOsmol pr. kilogram vand (mOsm/kg H 2 O forkortet til mOsm/kg til rutinemæssig brug).
  • Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med Europa, USA og Chinese Pharmacopoeia retningslinjer, hvor det er relevant.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref 264T).
  • Udarbejdet gravimetrisk på vægt/vægtbasis.
  • Både opløst stof og opløsningsmiddel vejes på en vægt kalibreret af Reagecon ingeniører, der bruger OIML sporbare vægte.
  • Reagecon holder ISO 17025 akkreditering til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref:265C).
  • Det resulterende balancecertifikat for kalibrering er udstedt i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17025.
  • De certificerede værdier for hver standard verificeres ved hjælp af et højtydende osmometer kalibreret med referencematerialer af høj kvalitet.
Tekniske data
Emballage Amber glas ampul
Fysisk form Væske
Koncentration 3000 mOsm/Kg
Teknik Kalibrering af osmometeret
Mængde 12 x 5 ml