Få mere at vide
Osmium(VIII) oxide, 99.8% (metals basis), Os 74.4% min
Beskrivelse
Oxidation, katalysator i Sharpless dihydroxyleringer Osmium(VIII)-oxid bruges i Sharpless-oxyamineringen for at give nærliggende aminoalkoholer. Det bruges til at oxidere alkener til de vicinale dioler. Det fungerer som et farvningsmiddel, der bruges i transmissionselektronmikroskopi for at give kontrast til billedet og som en farve for lipider i optisk mikroskopi. Som en polymerfarvning bruges den også til at farve selektivt copolymerer, især styren-butadien-blokcopolymerer. Yderligere er det involveret i syntesen af Isosteviol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 130°C |
| Kemisk navn eller materiale | Osmium(VIII) oxide |
| Smeltepunkt | 40.6°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 x 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.8% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride. |
| Formel vægt | 254.1 |
| Lugt | Like chlorine |
| Udseende | Crystalline |
| Vis mere |