Få mere at vide
Osmium(VIII) oxide, 99.8% (metals basis), Os 74.4% min
Artikelnummer. 11346439
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346439 0.5 g 0.5g
11356439 1 g 1g
11366439 10 x 1 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012103.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Oxidation, katalysator i Sharpless dihydroxyleringer Osmium(VIII)-oxid bruges i Sharpless-oxyamineringen for at give nærliggende aminoalkoholer. Det bruges til at oxidere alkener til de vicinale dioler. Det fungerer som et farvningsmiddel, der bruges i transmissionselektronmikroskopi for at give kontrast til billedet og som en farve for lipider i optisk mikroskopi. Som en polymerfarvning bruges den også til at farve selektivt copolymerer, især styren-butadien-blokcopolymerer. Yderligere er det involveret i syntesen af Isosteviol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 130°C
Kemisk navn eller materiale Osmium(VIII) oxide
Smeltepunkt 40.6°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.5 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
Formel vægt 254.1
Lugt Like chlorine
Udseende Crystalline
Damptryk 10 hPa (8mm Hg) at 20°C