Få mere at vide
Osmium(VIII) oxide, 4% aq. soln.
Artikelnummer. 15462237
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462237 2 mL 2ml
15472237 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045385.9W
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII)-oxid bruges i vid udstrækning som oxidant i organisk syntese for at oxidere alkener til vicinale dioler samt i den skarpe oxyaminering for at give vicinale aminoalkoholer. Det er involveret i den oxidative spaltning af alkener (Lemieux-Johnson-oxidation) i forbindelse med natriumperiodat. Det finder anvendelse i transmissionselektronmikroskopi (TEM) som et farvningsmiddel. Det er involveret i fremme af oxidativ spaltning af grafenlag i kulstofnanorør og som et mellemprodukt i osmiummalmraffinering. Som en lipidfarvning er den nyttig til scanning elektronmikroskopi (SEM) som et alternativ til sputterbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium(VIII) oxide
Fysisk form Væske
Mængde 2 mL
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Formel vægt 254.1
Følsomhed Air Sensitive
Damptryk 17mm Hg at 20°C