Få mere at vide
Osmium(VIII) oxide, 2% aq. soln.
Artikelnummer. p-7059840
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15442237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045384.9W
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII)-oxid bruges i vid udstrækning som oxidant i organisk syntese for at oxidere alkener til vicinale dioler samt i den skarpe oxyaminering for at give vicinale aminoalkoholer. Det er involveret i den oxidative spaltning af alkener (Lemieux-Johnson-oxidation) i forbindelse med natriumperiodat. Det finder anvendelse i transmissionselektronmikroskopi (TEM) som et farvningsmiddel. Det er involveret i fremme af oxidativ spaltning af grafenlag i kulstofnanorør og som et mellemprodukt i osmiummalmraffinering. Som en lipidfarvning er den nyttig til scanning elektronmikroskopi (SEM) som et alternativ til sputterbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium (VIII) oxide
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 2 mL
FN nummer UN3287
Merck Index 14,6893
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Formel vægt 254.1
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2% aq. soln.
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Air Sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Osmium(VIII) oxide