Få mere at vide
Osmium(VIII) oxide, 2% aq. soln.
Beskrivelse
Osmium(VIII)-oxid bruges i vid udstrækning som oxidant i organisk syntese for at oxidere alkener til vicinale dioler samt i den skarpe oxyaminering for at give vicinale aminoalkoholer. Det er involveret i den oxidative spaltning af alkener (Lemieux-Johnson-oxidation) i forbindelse med natriumperiodat. Det finder anvendelse i transmissionselektronmikroskopi (TEM) som et farvningsmiddel. Det er involveret i fremme af oxidativ spaltning af grafenlag i kulstofnanorør og som et mellemprodukt i osmiummalmraffinering. Som en lipidfarvning er den nyttig til scanning elektronmikroskopi (SEM) som et alternativ til sputterbelægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osmium (VIII) oxide |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2 mL |
| FN nummer | UN3287 |
| Merck Index | 14,6893 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride |
| Formel vægt | 254.1 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2% aq. soln. |
| Lugt | Chlorine-like |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Osmium(VIII) oxide