Få mere at vide
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15698340 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15698340 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15698340 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2517555ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
4 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium Tetroxide Solution
CAS 20816-12-0
Mængde 5 mL
Molekylær formel O4Os
Lineær formel OsO4
MDL nummer MFCD00011150
FN nummer UN3287
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
IUPAC navn tetraoxoosmium
Molekylvægt (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Formel vægt 254.23g/mol
Procent renhed 0%
Emballage Glass Bottle
Damptryk 3.55psi (55°C), 1.23psi (20°C)
Tæthed 1.0g/mL at 20°C, 1.04g/mL at 25°C