Få mere at vide
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Artikelnummer. 15621730 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621730 250 mg 250mg
15601730 100 mg 100mg
15611730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15621730 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 201030250MG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99.8%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium Tetroxide
Mængde 250 mg
Lineær formel OsO4
FN nummer 2471
Formel vægt 254.23g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Damptryk 7mmHg (20°C)
Tæthed Vapor Density: 8.8 (vs air)