Få mere at vide
Osmium Tetroxide, Honeywell™
Artikelnummer. 15611730 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15611730
Brand: Honeywell Research Chemicals 2010301G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99.8%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium Tetroxide
Mængde 1 g
Lineær formel OsO4
FN nummer 2471
Formel vægt 254.23g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Damptryk 7mmHg (20°C)
Tæthed Vapor Density: 8.8 (vs air)