Få mere at vide
Osmium Tetroxide, ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625480 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15625480 250 mg Glass Bottle 250mg
15615480 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15625480 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 419494250MG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 130°C
Kemisk navn eller materiale Osmium tetroxide
Smeltepunkt 39.5°C to 41°C
Fysisk form Solid
Mængde 250 mg
Lineær formel OsO4
FN nummer UN2471
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 254.23g/mol
Procent renhed ≥98%
Lugt Unpleasant
Emballage Glass Bottle
Damptryk 7mmHg (20°C)
Tæthed Vapor Density: 8.8 (vs air)