Få mere at vide
Osmium tetroxide, 99.9+%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10760701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10760701 500 mg 500mg
10042610 100 mg 100mg
10531641 250 mg 250mg
10174350 1 g 1g
10207243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10760701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191185000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
MDL nummer MFCD00011150
InChI nøgle VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 130.0°C
Kemisk navn eller materiale Osmium tetroxide
Smeltepunkt 40.0°C to 42.0°C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 mg
Analyseprocentområde 99.9+%
Lineær formel OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Merck Index 15, 6990
Opløselighedsinformation Passes test
Formel vægt 254.2
Procent renhed ≥99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Ampul
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P330-Skyl munden.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.