Få mere at vide
Osmium tetroxide, 4 wt.% solution in water
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Osmium tetroxide |
| CAS | 20816-12-0, 7732-18-5 |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 10 mL |
| Molekylær formel | O4Os |
| Lineær formel | OsO4 |
| MDL nummer | MFCD00011150 |
| Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Osmium tetroxide, 4 wt% solution in water
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.