Få mere at vide
Osmium Tetroxide (4% in H2O), TRC
Artikelnummer. 30133698
Skift visning
Mængde:
1 mL
2.5 mL
Pakningsstørrelse:
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30133698 1 mL -
30011766 2.5 mL 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO7025051ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20816-12-0
Molekylær formel O4 Os
Molekylvægt (g/mol) 254.23
Synonym Osmium oxide (OsO4), (T-4)-, Osmium oxide (OsO4) (8CI), Milas' reagent, Osmium oxide, Osmium tetraoxide, Osmium tetroxide, Osmium(IV) oxide, Reagents, Milas', Tetraoxoosmium
IUPAC navn tetraoxoosmium
SMIL O=[Os](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium Tetroxide
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/4O.Os
Formel vægt 255.9411
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Osmium Tetroxide 4 %