Få mere at vide
Osmium tetroxide, 2.5 wt.% solution in tert-Butanol, stabilized
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osmium tetroxide |
| CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Crystals, Fused Mass or Solution |
| Mængde | 5 mL |
| Molekylær formel | O4Os |
| Lineær formel | OsO4 |
| MDL nummer | MFCD00011150 |
| Fieser | 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 |
| Flammepunkt | 4°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.