Få mere at vide
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Beskrivelse
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Osmium |
| CAS | 4-2-7440 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Osmium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Os |
| Synonym | Os |
| InChI formel | InChI=1S/Os |
| SMIL | [Os] |
| IUPAC navn | osmium |
| Vis mere |