Få mere at vide
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17933096
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933096 500 ml
17994206 50 ml
17980486 100 ml
17932546 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17933096 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPOSH500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Osmium Standard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Osmium
CAS 4-2-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Osmium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Os
Koncentration 1000 μg/mL
Synonym Os
InChI formel InChI=1S/Os
SMIL [Os]
IUPAC navn osmium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HCl
Molekylvægt (g/mol) 190.23
Mængde 500 ml
Formel vægt 191.961 g/mol